559148
Ethyl (2-methylbenzoyl)acetate
97%
Sinonimo/i:
Ethyl 2-(2-methylbenzoyl)acetate, Ethyl 3-(2-methylphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl 3-oxo-3-(o-tolyl)propanoate, Ethyl o-methylbenzoylacetate, Ethyl o-toluoylacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5255 (lit.)
P. ebollizione
256-257 °C (lit.)
Densità
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-7-5-4-6-9(10)2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
UNULPFKXRJPSCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Preparation of highly substituted furans by tandem condensation-cyclization reactions using bismuth triflate catalyst
- Co/Mn-mediated oxidative cross-coupling
- Enantioselective ruthenium-catalyzed hydrogenation
- Preparation of cambinol analogs for sirtuin inhibition with antitumor action
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)