Key Documents
559032
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-allyl-α-methylbenzylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(CH3)NHCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +60°, c = 1 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.5145 (lit.)
P. eboll.
58-59 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H](NCC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15N/c1-3-9-12-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,10,12H,1,9H2,2H3/t10-/m1/s1
GGNXWCWCESEPFK-SNVBAGLBSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter