Documenti fondamentali
558893
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-4-ethynylbenzene
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2C6H4C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5420 (lit.)
P. ebollizione
30 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densità
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h1,5-8H,4H2,2H3
ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-Ethyl-4-ethynylbenzene undergoes homocoupling reaction in the presence of copper(I) chloride (catalyst) and air (oxidant) to yield symmetrical 1,4-disubstituted 1,3-diyne.[1]
Applicazioni
1-Ethyl-4-ethynylbenzene may be used to synthesize:[2]
  • 2,4-bis[(4-ethylphenyl)ethynyl]-6-methoxy-1,3,5-triazine
  • 2-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-4-methoxy-6-(phenylethynyl)-1,3,5-triazine
  • 2-chloro-4-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-6-methoxy-1,3,5-triazine
  • 4-chloro-6-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-N,N-diphenyl-1,3,5-triazin-2-amine
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
CuCl-catalyzed green oxidative alkyne homocoupling without palladium, ligands and bases.
Yin K, et al.
Green Chemistry, 13(3), 591-593 (2011)
Linear and V-Shaped Alkynyl-1, 3, 5-triazines.
Gao P, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 32, 7020-7027 (2015)