Documenti fondamentali
558818
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
97%
Sinonimo/i:
2-Methylsulfanyl-6-trifluoromethylpyrimidin-4-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5F3N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
176-180 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2OS/c1-13-5-10-3(6(7,8)9)2-4(12)11-5/h2H,1H3,(H,10,11,12)
BRLPDRZKOMZVOY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)