Key Documents
558664
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CF3)SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3BrClF3O2S/c8-4-1-2-6(15(9,13)14)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
YFXYEMZYOMNQLD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)