Documenti fondamentali
558559
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CH3)SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
46-50 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO2S/c1-5-2-3-6(4-7(5)9)12(8,10)11/h2-4H,1H3
YDUHIMCRFRIVFI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)