Documenti fondamentali
558273
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl benzoate
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2CH2C6H4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
57-61 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(COC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11ClO2/c15-13-8-6-11(7-9-13)10-17-14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
ARLTXMAKDGVKNK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Chlorobenzyl benzoate can be synthesized from the reaction between 4-chlorobenzyl chloride and sodium benzoate in the presence of tri-n-butylamine (catalyst).[1] It can also be obtained by reacting sodium benzoate and 4-chlorotoluene.[2]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chlorobenzyl alcohols from chlorobenzyl chlorides via corresponding benzoate esters: process development aspects.
Joshi SR and Sawant SB.
Organic Process Research & Development, 4(1), 23-29 (2000)
Transition metal free oxidative esterification of alcohols with toluene.
Liu L, et al.
Tetrahedron Letters, 54(39), 5383-5386 (2013)