Documenti fondamentali
558192
Sigma-Aldrich
2-Fluor-6-(trifluormethyl)-phenylboronsäure
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5BF4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
115-119 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1c(F)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-5-3-1-2-4(7(10,11)12)6(5)8(13)14/h1-3,13-14H
TXBRJTKFAYXKMV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)