Documenti fondamentali
558184
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Sinonimo/i:
2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
104-109 °C (lit.)
Stringa SMILE
OB(O)c1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF4O2/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,13-14H
KUHVVLFCTMTYGR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Functionalization via lithiation and reaction with electrophiles
  • Selective rhodium-catalyzed conjugate addition reactions
  • Preparation of inhibitors of kinesin spindle protein (KSP) for potential use as antitumor agents
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)