Documenti fondamentali
521388
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Scegli un formato
5 G
CHF 43.40
CHF 43.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 43.40
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.82
Beilstein:
4983878
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 43.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Punto di fusione
246-249 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
OB(O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,10-11H
QNEGDGPAXKYZHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in:
  • Suzuki coupling reactions with alkynyl bromides or aniline / thiophenol
  • Selective hydroxylation to phenols
Reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • N-hydroxyindole-2-carboxylates for use as lactate dehydrogenase inhibitors
  • Non-ATP competitive MK2 inhibitors
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)