Documenti
556599
Sigma-Aldrich
trans-2-Chloromethylvinylboronic acid
≥95%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH=CHB(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
110-113 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CCl)=C(\[H])B(O)O
InChI
1S/C3H6BClO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,6-7H,3H2/b2-1+
JMTGSXGIIONQHI-OWOJBTEDSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Reactant for Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3