Documenti fondamentali
555983
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3(F)SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
34-38 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(Cl)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl2FO2S/c7-4-1-2-6(5(9)3-4)12(8,10)11/h1-3H
ZFZRENUEJCOCRE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl chloride (4-chloro-2-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride) may be used to synthesize [1-(4-chloro-2-fluorophenylsulfonyl) piperidin-4-yl] diphenylmethanol.[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[1-(4-Chloro-2-fluorophenylsulfonyl) piperidin-4-yl] diphenylmethanol.
Benakaprasad SB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(9), o3669-o3669 (2007)