Documenti fondamentali
555975
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-12(10,11)6-2-4(8)1-5(9)3-6/h1-3H
IIQKIICAOXAXEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3,5-Difluorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize the following:
  • N,N-diethyl-3,5-difluorobenzene sulfonamide[1]
  • N-phenyl-3,5-difluorobenzene sulfonamide
It can be used for the regioselective monosulfonation of methyl-α-D-glucopyranoside.[2]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
"Chemo-and regioselective monosulfonylation of nonprotected carbohydrates catalyzed by organotin dichloride under mild conditions"
Muramatsu W
The Journal of Organic Chemistry, 77(18), 8083-8091 (2012)
Utilization of N, N-diethyl-3, 5-difluorobenzene sulfonamide to prepare functionalized poly (arylene ether) s.
Selhorst R and Fossum E.
Polymer, 54(2), 530-535 (2013)