Documenti fondamentali
555614
Sigma-Aldrich
2,8-Dichloroquinoline
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5Cl2N
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
105-108 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2cccc(Cl)c2n1
InChI
1S/C9H5Cl2N/c10-7-3-1-2-6-4-5-8(11)12-9(6)7/h1-5H
VAXOCTXTVIVOQE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,8-Dichloroquinoline can be synthesized from the reaction between 8-chloroquinoline-N-oxide and phosphoryl trichloride.[1]
Applicazioni
2,8-Dichloroquinoline may be used in the neat synthesis of 8-chloro-2-(thiophen-2-ylsulfanyl)quinolone.[2] It may also be used in the preparation of 2-methyl-4-[-2′-(8′-chloroquinolyl)]-but-3-yn-2-ol.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Catalyst-Free Preparation of Heterocyclic Thienyl Sulfides.
Barrett K, et al.
Synthetic Communications, 45(24), 2857-2860 (2015)
Synthesis of n-chloroquinolines and n-ethynylquinolines (n= 2, 4, 8): homo and heterocoupling reactions.
Rodriguez JG, et al.
Tetrahedron, 61(38), 9042-9051 (2005)