Documenti fondamentali
555282
Sigma-Aldrich
Cesium chloride/sodium chloride (2:1) eutectic
AnhydroBeads, 99.99% trace metals basis
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Cl3Cs2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Impurezze
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
497-500 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cs+].[Cs+]
InChI
1S/3ClH.2Cs.Na/h3*1H;;;/q;;;3*+1/p-3
OLSYZSZVAMPEGY-UHFFFAOYSA-K
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)