Documenti fondamentali
555215
Sigma-Aldrich
ScavengePore phenethyl diethylamine
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Sinonimo/i:
MP diethylamine resin, Phenethyl diamine, polymer-bound
Scegli un formato
5 G
CHF 237.00
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 237.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Nome Commerciale
ScavengePore
Livello qualitativo
Stato
macroporous
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
0.7-1.5 mmol/g loading
Dimensione particelle
40-70 mesh
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)CCc3ccccc3
InChI
1S/C12H19N.C10H10.C8H8/c1-3-13(4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
MFCQPWPGLCCHOO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)