Documenti fondamentali
554928
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodo-9,9-di(iododecyl)-9H-fluorene
97%
Sinonimo/i:
2,7-Diiodo-9,9-Diiododecane-9H-fluorene
About This Item
Formula condensata:
C((CH2)11CH3)2(C6H3I)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
754.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
35-39 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C37H56I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
JSGWQGOESBTDEU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)