554855
Cesium carbonate
99.95% trace metals basis
Sinonimo/i:
Carbonic acid dicesium
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.95% trace metals basis
Stato
powder
Impurezze
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
610 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Adrenal gland,Testes
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.