Documenti fondamentali
554197
Sigma-Aldrich
(2,4-Dimethoxyphenyl)acetic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
110-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(CC(O)=O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H12O4/c1-13-8-4-3-7(5-10(11)12)9(6-8)14-2/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
ZFXFMGARFHRTTO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)