Documenti fondamentali
553972
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)antimony(III)
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tris(dimethylamino)antimony(III)
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2N]3Sb
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: antimony
reagent type: catalyst
P. ebollizione
32-34 °C/0.45 mmHg
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)[Sb](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/3C2H6N.Sb/c3*1-3-2;/h3*1-2H3;/q3*-1;+3
ZUSRFDBQZSPBDV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 51 Antimony
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)