Documenti fondamentali
553883
Sigma-Aldrich
2,4-Difluorobenzenesulfonamide
96%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3SO2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
Stringa SMILE
NS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1F
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
PTHLPYKPCQLAOF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)