Documenti fondamentali
553662
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-3′-nitroacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(NO2)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
244.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
117-121 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1ccc(Br)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO3/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(4-6)10(12)13/h2-4H,1H3
YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′-Bromo-3′-nitroacetophenone is an electron deficient acetophenone derivative.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
(S)-2-Aryl-4, 4-diphenyl-3, 1, 2-oxazaboro [3.3. 0] octanes: Efficient catalysts for the asymmetric borane reduction of electron-deficient ketones.
Liu H and Xu JX.
J. Mol. Catal. A: Chem., 244(1), 68-72 (2006)