Documenti
552445
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(I)COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5910 (lit.)
Densità
1.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(I)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClFIO/c8-7(11)6-4(9)2-1-3-5(6)10/h1-3H
KUULKUHCAMRGCF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter