Documenti
552216
Sigma-Aldrich
(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzene
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5OCF2CF2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4200 (lit.)
P. eboll.
152-153 °C (lit.)
Densità
1.275 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)C(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C8H6F4O/c9-7(10)8(11,12)13-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
GRDIVJPQARIBNZ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
115.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46.1 °C - closed cup