550612
Ethyl 3-quinolinecarboxylate
97%
Sinonimo/i:
Quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
P. eboll.
120 °C/0.4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
63-67 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H11NO2/c1-2-15-12(14)10-7-9-5-3-4-6-11(9)13-8-10/h3-8H,2H2,1H3
OTTDACPMYLDVTL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3