Documenti fondamentali
550434
Sigma-Aldrich
Diethyl selenide
99.999% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Se(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
liquid
P. ebollizione
108 °C (lit.)
Densità
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Se]CC
InChI
1S/C4H10Se/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
ALCDAWARCQFJBA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 34 Selenium
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
72.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22.2 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gustavo Moreno-Martin et al.
Talanta, 224, 121907-121907 (2021-01-01)
Quantification of volatile organoselenium species released by Escherichia coli (E. coli) and Staphylococcus aureus (S. aureus), after their growth in the presence of 1 and 2 mg Se·L-1 as both selenite and chitosan-modified selenium nanoparticles (Ch-SeNPs), was achieved by the application
Fernando Gabriel Martínez et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 506-506 (2020-07-01)
Selenium (Se) is an essential micronutrient for the majority of living organisms, and it has been identified as selenocysteine in the active site of several selenoproteins such as glutathione peroxidase, thioredoxin reductase, and deiodinases. Se deficiency in humans is associated