Documenti fondamentali
549576
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-4-nitrobenzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OC6H3(NO2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1cc(ccc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO5/c1-2-15-8-5-6(10(13)14)3-4-7(8)9(11)12/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
BSIOETYGDXDWBR-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)