549207
5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole
97%
Sinonimo/i:
3-Amino-5-(4-methylphenyl)-1H-pyrazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
148-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2cc(N)[nH]n2
InChI
1S/C10H11N3/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10(11)13-12-9/h2-6H,1H3,(H3,11,12,13)
GVPFRVKDBZWRCZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a starting material for preparing 2,5-bis(4-methylphenyl)-7-phenyl-6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3,6-dicarbaldehyde, a potential precursor for building bioactive fused polycyclic pyrazoles.
- To synthesize 4-hetarylpyrazolo[1,5-a][1,3,5]triazines under microwave conditions and in the absence of solvent.
- To synthesize 5-cyano-6,7-dihydro-3-(4-methylphenyl)-6-oxo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-4-carboxylates by reacting with dialkyl dicyanofumarates.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3