549096
5-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. eboll.
79-80 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
1.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10,11)12/h1-3H
AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 3,5-bis(4-fluoro-3-trifluoromethylphenyl)phenol
- 9,9-bis(2-ethylhexyl)-2,7-bis[4-fluoro-3-trifluoromethylphenyl]-9H-fluorene
- 3-trifluoromethyl-4-fluoro phenyl boronic acid
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup