Documenti fondamentali
548707
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzamide oxime
97%
Sinonimo/i:
p-Toluamideoxime
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H4C(NH2)=NOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
140-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Methylbenzamide oxime is a benzonitrile derivative that can be prepared from 4-methylbenzonitrile and hydroxylamine hydrochloride. Its crystalline structure shows the presence of both intramolecular and intermolecular hydrogen bonds.[1] 3-Aryl-5-trinitromethyl-1,2,4-oxadiazoles undergoes hydrolysis under acidic conditions to form 4-methylbenzamide oxime as one of the product.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
4-Methylbenzamide oxime.
Wang HB, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(7), o3105-o3106 (2006)
Acid hydrolysis of 3-aryl-5-trinitromethyl-1,2,4-oxadiazoles.
Tyrkov AG.
Russ. J. Org. Chem., 37(9), 1353-1354 (2001)