548693
5-Chloro-2-fluorobenzonitrile
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(Cl)cc1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
GJNJDELEHIGPKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?