548030
3-Bromo-4-methylpyridine
96%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.56 (lit.)
P. eboll.
199-200 °C (lit.)
Densità
1.549 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccncc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-2-3-8-4-6(5)7/h2-4H,1H3
GSQZOLXWFQQJHJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- substituted 4-(2,2-diphenylethyl)pyridine-N-oxides for use as potent phosphodiesterase type 4 (PDE4) inhibitors
- benzodiazepine site ligands bearing tricyclic pyridone moiety for human GABAA receptor
- a novel isomer of ascididemin
- 3-bromopyridine-4-carbonitrile
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter