Documenti fondamentali
547220
Sigma-Aldrich
cis-8-Undecenal
96%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH=CH(CH2)6CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4460 (lit.)
P. ebollizione
89 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCCCCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h3-4,11H,2,5-10H2,1H3/b4-3-
DWQXOILNGUCNSH-ARJAWSKDSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)