Documenti fondamentali
546887
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-thiocyanatobenzothiazole
≥95%
Scegli un formato
25 G
CHF 330.00
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 330.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5N3S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 330.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Punto di fusione
194-197 °C (lit.)
Gruppo funzionale
thiocyanate
thioether
Stringa SMILE
Nc1nc2ccc(SC#N)cc2s1
InChI
1S/C8H5N3S2/c9-4-12-5-1-2-6-7(3-5)13-8(10)11-6/h1-3H,(H2,10,11)
FVNSRFMQXKMHTQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)