Documenti fondamentali
546534
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)gallium(III)
98%
Sinonimo/i:
Hexakis(dimethylamido)digallium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H36Ga2N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
403.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: gallium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
104-105.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)[Ga-]1(N(C)C)[N+](C)(C)[Ga-](N(C)C)(N(C)C)[N+]1(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Ga/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q4*-1;4*+1
RVOVCNXACQVIAT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 31 Gallium
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
55.7 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.