Documenti fondamentali
545643
Sigma-Aldrich
Ethyl 6-heptenoate
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OCO(CH2)4CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Densità
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
FTJATNSAFIFEDU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A stereoselective synthesis of (+)-physoperuvine using a tandem aza-Claisen rearrangement and ring closing metathesis reaction.
Zaed AM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(13), 2678-2680 (2009)