Documenti
544922
Sigma-Aldrich
Ammonium hexachloroosmate(IV)
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ammonium osmium chloride, Osmium(IV)-ammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2OsCl6
Numero CAS:
Peso molecolare:
439.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
170 °C (subl.) (lit.)
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[NH4+].[NH4+].Cl[Os--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2H3N.Os/h6*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;+4/p-4
SRBXXQDKBKTWOC-UHFFFAOYSA-J
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Chee Shan Lim et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 16(9), 1898-1905 (2015-04-25)
Renewable energy sources are highly sought after as a result of numerous worldwide problems concerning the environment and the shortage of energy. Currently, the focus in the field is on the development of catalysts that are able to provide water