245887
2-Aminobenzenesulfonamide
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
YAZSBRQTAHVVGE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CA1(759) , CA2(760) , CA5A(763) , CA5B(11238) , CA9(768)
mouse ... Car13(71934)
WGK 3