Documenti
544140
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) phosphate hydrate
Sinonimo/i:
Cobalt phosphate octahydrate, Cobaltous phosphate octahydrate
About This Item
Formula condensata:
Co3(PO4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.74 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Concentrazione
≤46.6% Co (complexometric)
Stringa SMILE
O.[Co++].[Co++].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Co.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
FGMIXSNEQGJBOH-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges