Documenti fondamentali
542660
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzenethiol
96%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.499 (lit.)
P. ebollizione
175-177 °C (lit.)
Densità
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1ccccc1S
InChI
1S/C7H5F3S/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11/h1-4,11H
XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Daniel M Kroupa et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3425-3433 (2018-06-03)
We studied the optical absorption enhancement in colloidal suspensions of PbS quantum dots (QD) upon ligand exchange from oleate to a series of cinnamate ligands. By combining experiments and ab initio simulations, we elucidate physical parameters that govern the optical
Carlos R Medrano et al.
The journal of physical chemistry letters, 9(12), 3517-3524 (2018-06-12)
For efficient conversion of light into useful energy sources, it is very important to study and describe the first steps of primary charge-transfer process in natural structures and artificial devices. The time scale of these processes in artificial photosynthetic and