Documenti fondamentali
542555
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-isopropoxyphenylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12BClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
98-103 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
CC(C)Oc1ccc(Cl)cc1B(O)O
InChI
1S/C9H12BClO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(11)5-8(9)10(12)13/h3-6,12-13H,1-2H3
FGRYIHCKXSSLGB-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)