Documenti
541478
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxythiophene-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester disodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10Na2O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Punto di fusione
320-325 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].CCOC(=O)c1sc(C(=O)OCC)c([O-])c1[O-]
InChI
1S/C10H12O6S.2Na/c1-3-15-9(13)7-5(11)6(12)8(17-7)10(14)16-4-2;;/h11-12H,3-4H2,1-2H3;;/q;2*+1/p-2
PCSQVUZNLOEFFP-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3