Documenti fondamentali
541273
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzylzinc bromide solution
0.5 M in THF
Scegli un formato
50 ML
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 147.00
About This Item
Formula condensata:
C6F5CH2ZnBr
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Concentrazione
0.5 M in THF
P. ebollizione
65 °C
Densità
1.018 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1c(F)c(F)c(C[Zn]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C7H2F5.BrH.Zn/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9;;/h1H2;1H;/q;;+1/p-1
WAKJCJJTVRCONB-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Product of Rieke ® Metals, Inc. ®Registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)