Documenti fondamentali
541230
Sigma-Aldrich
Iron(II) molybdate
Sinonimo/i:
Iron molybdate (FeMoO4 )
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
FeMoO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
for analytical purposes
Stato
powder
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Fe++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
QQOCLJJWXLOEJE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)