Documenti fondamentali
540714
Sigma-Aldrich
Tetrahydrothiopyran-4-ol
97%
Sinonimo/i:
4-Tetrahydrothiopyranol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H10OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCSCC1
InChI
1S/C5H10OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5-6H,1-4H2
YODQQARABJQLIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetrahydrothiopyran-4-ol is a sulfur containing heterocyclic building block. Tetrahydrothiopyran-4-ol can be synthesized from tetrahydrothiopyran-4-one. It participates in the synthesis of 4-hydroxyl-1-methyltetrahydrothiopyranium iodide.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Potential antihistamine agents: 4-(6, 11-Dihydrodibenzo [b, e] thiepin-11-ylidene)-1-methyltetrahydrothiopyranium iodide and similar sulfonium salts derived from related tricyclic systems.
Polivka Z, et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 52(11), 2758-2774 (1987)
Kagakkai N.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 68, 2747-2747 (1995)