540439
2-(Trifluoromethyl)-1,4-phenylenediamine
97%
Sinonimo/i:
2,5-Diaminobenzotrifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(N)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12/h1-3H,11-12H2
ZQQOGBKIFPCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?