Documenti fondamentali
538817
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)benzhydrol
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH(OH)C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
62-66 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC(c1ccccc1)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O/c15-14(16,17)12-8-4-7-11(9-12)13(18)10-5-2-1-3-6-10/h1-9,13,18H
KRMIEGLFYDWJOT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)