538698
3′-(Trifluoromethyl)propiophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4COCH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4620 (lit.)
P. ebollizione
216-217 °C (lit.)
Densità
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
CCC(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6H,2H2,1H3
UBTPNKXHYILGJU-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?