Documenti fondamentali
537977
Sigma-Aldrich
4-Ethyl benzenesulfonyl chloride-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0 mmol/g loading
Sinonimo/i:
Chlorosulfo-2Ar functionalized silica gel
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado di funzionalizzazione
1.0 mmol/g loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimensione particelle
200-400 mesh
Dimensione pori
60 Å pore size
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=[SiH2].CCc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S.H2OSi/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11;1-2/h3-6H,2H2,1H3;2H2
PLUQKCYOAGXSJX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This gel can be used to immobilize alcohols and scavenge nucleophiles, as well as for “catch and release” applications.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)