Documenti fondamentali
537292
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3,5-difluorobenzene
95%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H3F2
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
111-112 °C (lit.)
Densità
1.329 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cc(F)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
RFKBODCWHNDUTJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
85.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29.44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)